Learn More
4-Méthyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10153174
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 912569-63-2
Formule moléculaire C9H9N3O
Poids moléculaire (g/mol) 175.191
Numéro MDL MFCD09065019
Clé InChI VLSVLSBIHZDQTF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbonitrile, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbonitrile, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine-7-carbonitrile, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-carbonitrile,3,4-dihydro-4-methyl
CID PubChem 24229651
Nom IUPAC 4-méthyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbonitrile
SMILES CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbonitrile
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté 97%