Learn More
(4-Méthyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10001104
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 921938-81-0
Formule moléculaire C9H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 180.207
Numéro MDL MFCD09817507
Clé InChI PPBFQXGUORHMBA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanol, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanol, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazin-7-yl methan-1-ol, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-methanol,3,4-dihydro-4-methyl
CID PubChem 24229648
Nom IUPAC (4-méthyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)méthanol
SMILES CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 180.21
Pourcentage de pureté 97%