Learn More
Acide 4-méthyl-2-[4-(trifluorométhyl)phényl]-1,3-thiazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10522473
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 144059-86-9
Formule moléculaire C12H8F3NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 287.256
Numéro MDL MFCD00068105
Clé InChI DRFFZMPSUPHSJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethylphenyl thiazole-5-carboxylic acid, 2-4-trifluoromethyl phenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl, maybridge1_008801
CID PubChem 2775663
Nom IUPAC acide 4-méthyle-2-[4-(trifluorométhyle)phényle]-1,3-thiazole-5-carboxylique
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 287.26
Pourcentage de pureté 97%