Learn More
4-Méthyl-1-pipérazinepropionitrile, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11382776
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4491-92-3
Formule moléculaire C8H15N3
Poids moléculaire (g/mol) 153.229
Numéro MDL MFCD00051960
Clé InChI XMZMOGFGIJQCHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-methylpiperazin-1-yl propanenitrile, 1-2-cyanoethyl-4-methylpiperazine, 3-4-methylpiperazinyl propanenitrile, acmc-1cumv, 4-methyl-1-piperazinepropionitrile, 4-methyl-1-piperazinepropanenitrile, 1-piperazinepropanenitrile, 4-methyl, n-2-cyanoethyl-n'-methylpiperazine, 3-4-methyl-piperazin-1-yl-propionitrile
CID PubChem 3050146
Nom IUPAC 3-(4-méthylpipérazin-1-yl)propanenitrile
SMILES CN1CCN(CC1)CCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-1-piperazinepropionitrile
Point d’ébullition 134°C to 136°C (13 mmHg)
Indice de réfraction 1.476
Quantité 10 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 117453
Poids de la formule 153.23
Pourcentage de pureté 98%