Learn More
Acide 4-Méthyl-1-pentenylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
23.61€ - 223.00€
Identifiants chimiques
CAS | 214907-33-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H13BO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 127.98 |
Numéro MDL | MFCD01074680 |
Clé InChI | OLTGERMANPOCTC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-methyl-1-pentenylboronic acid, 4-methylpent-1-en-1-yl boronic acid, trans-4-methyl-1-pentenylboronic acid, e-4-methylpent-1-enyl boronic acid, e-4-methylpent-1-en-1-yl boronic acid, 1e-4-methylpent-1-en-1-ylboronic acid |
CID PubChem | 6081507 |
Nom IUPAC | Acide [(E)-4-méthylpent-1-ényl]boronique |
SMILES | CC(C)CC=CB(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11436630
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27655.MF |
50 mg | N/A | ||||||
15423747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27655.MD |
250 mg |
86.60€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15413747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27655.03 |
1 g |
223.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
214907-33-2 | |
127.98 | |
OLTGERMANPOCTC-UHFFFAOYSA-N | |
6081507 | |
CC(C)CC=CB(O)O |
C6H13BO2 | |
MFCD01074680 | |
4-methyl-1-pentenylboronic acid, 4-methylpent-1-en-1-yl boronic acid, trans-4-methyl-1-pentenylboronic acid, e-4-methylpent-1-enyl boronic acid, e-4-methylpent-1-en-1-yl boronic acid, 1e-4-methylpent-1-en-1-ylboronic acid | |
Acide [(E)-4-méthylpent-1-ényl]boronique |
Spécification
4-Methyl-1-pentenylboronic acid | |
99°C to 102°C | |
MFCD01074680 | |
OLTGERMANPOCTC-UHFFFAOYSA-N | |
Acide [(E)-4-méthylpent-1-ényl]boronique | |
6081507 | |
97% |
214907-33-2 | |
C6H13BO2 | |
4-methyl-1-pentenylboronic acid, 4-methylpent-1-en-1-yl boronic acid, trans-4-methyl-1-pentenylboronic acid, e-4-methylpent-1-enyl boronic acid, e-4-methylpent-1-en-1-yl boronic acid, 1e-4-methylpent-1-en-1-ylboronic acid | |
CC(C)CC=CB(O)O | |
127.98 | |
127.98 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only