Learn More
Acide 4-méthylphénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
44.82€ - 328.64€
Identifiants chimiques
CAS | 5720-07-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H9BO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 151.96 |
Numéro MDL | MFCD00039139 |
Clé InChI | VOAAEKKFGLPLLU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-methoxyphenyl boronic acid, 4-methoxybenzeneboronic acid, p-anisylboronic acid, p-methoxyphenylboronic acid, p-methoxybenzeneboronic acid, 4-methoxyphenyl boranediol, benzeneboronic acid, p-methoxy, 4-boronoanisole, 4-methoxyphenylboronicacid |
CID PubChem | 201262 |
Nom IUPAC | Acide (4-méthoxyphényl)boronique |
SMILES | COC1=CC=C(C=C1)B(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10328790
|
Thermo Scientific Acros
309480010 |
1 g | Flacon en verre |
44.82€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10415365
|
Thermo Scientific Acros
309480050 |
5 g | Flacon en verre |
165.83€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10297343
|
Thermo Scientific Acros
309480250 |
25 g | Flacon en verre |
328.64€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5720-07-0 | |
151.96 | |
VOAAEKKFGLPLLU-UHFFFAOYSA-N | |
201262 | |
COC1=CC=C(C=C1)B(O)O |
C7H9BO3 | |
MFCD00039139 | |
4-methoxyphenyl boronic acid, 4-methoxybenzeneboronic acid, p-anisylboronic acid, p-methoxyphenylboronic acid, p-methoxybenzeneboronic acid, 4-methoxyphenyl boranediol, benzeneboronic acid, p-methoxy, 4-boronoanisole, 4-methoxyphenylboronicacid | |
Acide (4-méthoxyphényl)boronique |
Spécification
4-Methoxyphenylboronic acid | |
96.0 | |
208.0°C to 210.0°C | |
Authentique | |
C7H9BO3 | |
MFCD00039139 | |
VOAAEKKFGLPLLU-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (4-méthoxyphényl)boronique | |
201262 | |
97% |
5720-07-0 | |
100.0 | |
Blanc à beige | |
97% | |
CH3OC6H4B(OH)2 | |
4-methoxyphenyl boronic acid, 4-methoxybenzeneboronic acid, p-anisylboronic acid, p-methoxyphenylboronic acid, p-methoxybenzeneboronic acid, 4-methoxyphenyl boranediol, benzeneboronic acid, p-methoxy, 4-boronoanisole, 4-methoxyphenylboronicacid | |
COC1=CC=C(C=C1)B(O)O | |
151.96 | |
151.96 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
RUO – Research Use Only