Learn More
Chlorure de 4-méthoxybenzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
33.70€ - 79.10€
Identifiants chimiques
CAS | 100-07-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7ClO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 170.59 |
Numéro MDL | MFCD00000687 |
Clé InChI | MXMOTZIXVICDSD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | p-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methoxy, anisoyl chloride, 4-anisoyl chloride, p-methoxybenzoyl chloride, 4-methoxybenzoylchloride, 4-methoxybenzoic acid chloride, benzoyl chloride, p-methoxy, p-methoxybenzoic acid chloride, 4-methoxy-benzoyl chloride |
CID PubChem | 7477 |
Nom IUPAC | Chlorure de 4-méthoxybenzoyl |
SMILES | COC1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11377906
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13120.14 |
25 g |
33.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11387906
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13120.22 |
100 g |
79.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-Methoxybenzoyl chloride is used in the synthesis of stilbene and dihydrostilbene derivatives as potential anti-cancer agents. It is also used in the synthesis of coumarin dimers with potential HIV-1 activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de 4-méthoxybenzoyl sert à la synthèse des dérivés de stilbène et de dihydrostilbène comme agents anticancéreux potentiels. Il sert également à la synthèse de dimères de coumarine ayant une activité VIH-1 potentielle.
Solubilité
Il réagit dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
Identifiants chimiques
100-07-2 | |
170.59 | |
MXMOTZIXVICDSD-UHFFFAOYSA-N | |
7477 | |
COC1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O |
C8H7ClO2 | |
MFCD00000687 | |
p-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methoxy, anisoyl chloride, 4-anisoyl chloride, p-methoxybenzoyl chloride, 4-methoxybenzoylchloride, 4-methoxybenzoic acid chloride, benzoyl chloride, p-methoxy, p-methoxybenzoic acid chloride, 4-methoxy-benzoyl chloride | |
Chlorure de 4-méthoxybenzoyl |
Spécification
4-Methoxybenzoyl chloride | |
22°C | |
145°C (14 mmHg) | |
C8H7ClO2 | |
MFCD00000687 | |
471918 | |
14,673 | |
It reacts in water. | |
COC1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O | |
170.59 | |
170.6 |
100-07-2 | |
1.26 | |
87°C (188°F) | |
1.581 | |
UN1729 | |
Moisture sensitive | |
p-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methoxy, anisoyl chloride, 4-anisoyl chloride, p-methoxybenzoyl chloride, 4-methoxybenzoylchloride, 4-methoxybenzoic acid chloride, benzoyl chloride, p-methoxy, p-methoxybenzoic acid chloride, 4-methoxy-benzoyl chloride | |
MXMOTZIXVICDSD-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 4-méthoxybenzoyl | |
7477 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H227
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
P210-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H227-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLORURE ANISOYLE
missing translation for 'einecsNumber' : 202-816-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only