Learn More
Acide 4-(méthanesulfonamido)phénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11906881
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 380430-57-9
Formule moléculaire C7H10BNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 215.03
Numéro MDL MFCD02179473
Clé InChI NDVJJEADFLTFCD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylsulfonylamino phenylboronic acid, 4-methylsulfonamido phenylboronic acid, 4-methanesulfonylaminophenylboronic acid, 4-methylsulfonylaminophenylboronic acid, 4-methanesulfonylamino phenylboronic acid, 4-methylsulfonamido phenyl boronic acid, 4-methanesulfonamidophenyl boronic acid, 4-methanesulfonamido phenyl boronic acid, 4-methylsulphonyl amino benzeneboronic acid, 4-methylsulfonylamino benzeneboronic acid
CID PubChem 2773537
Nom IUPAC Acide [4-(méthanesulfonamido)phényl]boronique
SMILES CS(=O)(=O)NC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid
Point de fusion 234°C to 236°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 215.04
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.