Learn More
4-meth-5-(4,4,5,5-tétrameth-1,3,2-dioxaborol-2-yl)-2-(4-(triflmeth)phen)-1,3-thiaz, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10014292
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 690631-96-0
Formule moléculaire C17H19BF3NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 369.21
Numéro MDL MFCD05664416
Clé InChI ZUROXICAUJQTIB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole, 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-boronic acid pinacol ester, 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole, 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl ph-1,3-thiazole, 4-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole
CID PubChem 2794643
Nom IUPAC 4-méthyl-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-[4-(trifluorométhyl)phényl]-1,3-thiazole
SMILES CC1=C(SC(=N1)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 369.21
Pourcentage de pureté 97%