Learn More
Acide 4-(Isopropoxycarbonyl)benzeneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15460078
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
4L’acide -(isopropoxycarbonyl)benzèneboronique est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 342002-82-8
Formule moléculaire C10H13BO4
Poids moléculaire (g/mol) 208.02
Numéro MDL MFCD02259385
Clé InChI NIQHFKWRHJZMQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropoxycarbonylphenylboronic acid, 4-isopropoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-isopropoxycarbonyl benzeneboronic acid, propan-2-yl 4-dihydroxyboranyl benzoate, isopropyl 4-boronobenzoate, 4-isopropoxycarbonyl phenylboronic acid, p-isopropoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-isopropoxycarbonylphenylboronicacid, 4-propan-2-yloxycarbonylphenyl boronic acid, acmc-209i5o
CID PubChem 2734703
Nom IUPAC Acide (4-propan-2-yloxycarbonylphényl)boronique
SMILES CC(C)OC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Isopropoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 111°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 208.02
Pourcentage de pureté 98%