Learn More
Acide 4-isopropoxy-3-méthylbenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15419637
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 850568-09-1
Formule moléculaire C10H15BO3
Poids moléculaire (g/mol) 194.04
Numéro MDL MFCD06659871
Clé InChI XRGBZDZYYQVOJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropoxy-3-methylphenylboronic acid, 4-isopropoxy-3-methylbenzeneboronic acid, 4-isopropoxy-3-methylphenyl boronic acid, 3-methyl-4-propan-2-yloxy phenyl boronic acid, akos brn-0801, 4-isopropoxy-3-methyl benzeneboronic acid, 4-isopropoxy-3-methyl-phenyl boronic acid, 4-isopropoxy-3-methylphenylboronicacid, 3-methyl-4-propan-2-yloxyphenyl boronic acid
CID PubChem 23005368
SMILES CC(C)OC1=C(C)C=C(C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropoxy-3-methylbenzeneboronic acid
Point de fusion 128°C to 132°C
Quantité 1 g
Nom IUPAC Acide (3-méthyl-4-propan-2-yloxyphényl)boronique
Poids de la formule 194.04
Pourcentage de pureté 97%