Learn More
4-isocyanato-4-phényltétrahydropyrane, 97 %, Thermo Scientific™
126.00€ - 305.00€
Identifiants chimiques
CAS 941717-02-8
Formule moléculaire C12H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 203.24
Numéro MDL MFCD11506354
Clé InChI HKKGHFQAYVPNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isocyanato-4-phenyltetrahydropyran, 4-isocyanato-4-phenyltetrahydro-2h-pyran, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl isocyanate, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-isocyanate
CID PubChem 33589534
Nom IUPAC 4-isocyanato-4-phényloxane
SMILES O=C=NC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10235764
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC69106CB
250 mg Flacon en verre ambré
126.00€
250mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10472824
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC69106DA
1 g Flacon en verre ambré
305.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Identifiants chimiques
941717-02-8
203.24
HKKGHFQAYVPNAN-UHFFFAOYSA-N
33589534
O=C=NC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
C12H13NO2
MFCD11506354
4-isocyanato-4-phenyltetrahydropyran, 4-isocyanato-4-phenyltetrahydro-2h-pyran, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl isocyanate, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-isocyanate
4-isocyanato-4-phényloxane
Spécification
4-Isocyanato-4-phenyltetrahydropyran
96.5
97%
MFCD11506354
HKKGHFQAYVPNAN-UHFFFAOYSA-N
4-isocyanato-4-phényloxane
33589534
97%
941717-02-8
100.0
C12H13NO2
4-isocyanato-4-phenyltetrahydropyran, 4-isocyanato-4-phenyltetrahydro-2h-pyran, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl isocyanate, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-isocyanate
O=C=NC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
203.24
203.24
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Harmful if inhaled.
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: If breathing is difficult, remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is co
Mention d’avertissement GHS :danger