Learn More
4’-isobutylacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13439086
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38861-78-8
Formule moléculaire C12H16O
Poids moléculaire (g/mol) 176.26
Clé InChI KEAGRYYGYWZVPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-isobutylacetophenone, 4-isobutylacetophenone, p-iso-butylacetophenone, 1-4-isobutylphenyl ethanone, p-isobutylacetophenone, ethanone, 1-4-2-methylpropyl phenyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethan-1-one, acetophenone, 4-isobutyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethanone, unii-aml715rd20
CID PubChem 93214
Nom IUPAC 1-[4-(2-méthylpropyl)phényl]éthanone
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Isobutylacetophenone
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 107.0°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair 54°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2C6H4COCH3
Quantité 50 g
Gravité spécifique 0.96
Poids de la formule 176.26
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4'-Isobutylacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.