Learn More
4’-Isobutylacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
59.90€ - 228.00€
Identifiants chimiques
CAS | 38861-78-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H16O |
Poids moléculaire (g/mol) | 176.259 |
Numéro MDL | MFCD00027393 |
Clé InChI | KEAGRYYGYWZVPC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4'-isobutylacetophenone, 4-isobutylacetophenone, p-iso-butylacetophenone, 1-4-isobutylphenyl ethanone, p-isobutylacetophenone, ethanone, 1-4-2-methylpropyl phenyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethan-1-one, acetophenone, 4-isobutyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethanone, unii-aml715rd20 |
CID PubChem | 93214 |
Nom IUPAC | 1-[4-(2-méthylpropyl)phényl]éthanone |
SMILES | CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11433334
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10624.18 |
50 g |
59.90€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11443334
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10624.30 |
250 g |
228.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4'-isobutylacetophenone is an important starting material employed in the production of pharmaceuticals such as ibuprofen. It is also utilized in proteomics research. It is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe composé 4′-isobutylacétophénone est un produit de départ important utilisé dans la production de produits pharmaceutiques tels que l’ibuprofène. Il est également utilisé dans la recherche en protéomique. Il est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Miscible avec le chloroforme et le méthanol. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Incompatible avec les agents réducteurs, les agents oxydants forts et les bases fortes.
Identifiants chimiques
38861-78-8 | |
176.259 | |
KEAGRYYGYWZVPC-UHFFFAOYSA-N | |
93214 | |
CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C |
C12H16O | |
MFCD00027393 | |
4'-isobutylacetophenone, 4-isobutylacetophenone, p-iso-butylacetophenone, 1-4-isobutylphenyl ethanone, p-isobutylacetophenone, ethanone, 1-4-2-methylpropyl phenyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethan-1-one, acetophenone, 4-isobutyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethanone, unii-aml715rd20 | |
1-[4-(2-méthylpropyl)phényl]éthanone |
Spécification
4'-Isobutylacetophenone | |
0.952 | |
C12H16O | |
MFCD00027393 | |
1935275 | |
Miscible with chloroform and methanol. Slightly miscible with water. | |
CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C | |
176.259 | |
176.27 |
38861-78-8 | |
54°C (129°F) | |
1.518 | |
UN1224 | |
4'-isobutylacetophenone, 4-isobutylacetophenone, p-iso-butylacetophenone, 1-4-isobutylphenyl ethanone, p-isobutylacetophenone, ethanone, 1-4-2-methylpropyl phenyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethan-1-one, acetophenone, 4-isobutyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethanone, unii-aml715rd20 | |
KEAGRYYGYWZVPC-UHFFFAOYSA-N | |
1-[4-(2-méthylpropyl)phényl]éthanone | |
93214 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P272-P280-P303+P361+P353-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H317
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CÉTONES, LIQUIDES, N.S.A
missing translation for 'einecsNumber' : 254-159-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 4'-Isobutylacetophenone
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only