Learn More
Acétate de 4-iodobutyle, 96 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
61.70€ - 186.00€
Identifiants chimiques
CAS | 40596-44-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H11IO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 242.056 |
Numéro MDL | MFCD00010664 |
Clé InChI | FLPVVTDEKLGZDZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tech., 4-iodobutylacetate, 4-acetoxybutyl iodide, 4-iodo-butyl acetate, acmc-20amg9, acetic acid 4-iodobutyl ester, acetic acid 4-iodo-butyl ester, 1-butanol, 4-iodo-,1-acetate, 4-iodobutyl acetate, technical grade |
CID PubChem | 2733405 |
Nom IUPAC | 4-acétate d’iodobutyle |
SMILES | CC(=O)OCCCCI |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15474467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31826.09 |
10 g |
61.70€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15484467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31826.18 |
50 g |
186.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-Iodobutyl acetate is used in the preparation of tricyclohexyl(acetoxybutyl))phosphonium iodide, tri-n-hexyl(acetoxybutyl))phosphonium iodide
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acétate de 4-iodobutyle est utilisé dans la préparation de l’iodure de tricyclohexyl(acétoxybutyle)-phosphonium, de l’iodure de tri-n-hexyl(acétoxybutyle)-phosphonium
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches dans des récipients bien scellés
Chemical Identifiers
40596-44-9 | |
242.056 | |
FLPVVTDEKLGZDZ-UHFFFAOYSA-N | |
2733405 | |
CC(=O)OCCCCI |
C6H11IO2 | |
MFCD00010664 | |
tech., 4-iodobutylacetate, 4-acetoxybutyl iodide, 4-iodo-butyl acetate, acmc-20amg9, acetic acid 4-iodobutyl ester, acetic acid 4-iodo-butyl ester, 1-butanol, 4-iodo-,1-acetate, 4-iodobutyl acetate, technical grade | |
4-acétate d’iodobutyle |
Specifications
4-Iodobutyl acetate | |
40596-44-9 | |
94°C to 95°C (5.5 mmHg) | |
C6H11IO2 | |
1.5115 | |
Light sensitive | |
Difficult to mix. | |
CC(=O)OCCCCI | |
242.056 | |
242.05 |
stabilized with copper | |
1.61 | |
91°C (196°F) | |
CH3CO2(CH2)4I | |
MFCD00010664 | |
tech., 4-iodobutylacetate, 4-acetoxybutyl iodide, 4-iodo-butyl acetate, acmc-20amg9, acetic acid 4-iodobutyl ester, acetic acid 4-iodo-butyl ester, 1-butanol, 4-iodo-,1-acetate, 4-iodobutyl acetate, technical grade | |
FLPVVTDEKLGZDZ-UHFFFAOYSA-N | |
4-acétate d’iodobutyle | |
2733405 | |
96% |
Safety and Handling
GHS H Statement
H227
Combustible liquid.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only