Learn More
4’-iodoacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11402828
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Synthesis of quinoline-based potential anticancer agents. Substrate for palladium-catalyzed coupling reactions
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Synthèse d’agents anticancéreux potentiels à base de quinoléine. Substrat pour les réactions de couplage catalysées par le palladium
Solubilité
Facilement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13329-40-3
Formule moléculaire C8H7IO
Poids moléculaire (g/mol) 246.047
Numéro MDL MFCD00045320
Clé InChI JZJWCDQGIPQBAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-iodoacetophenone, 1-4-iodophenyl ethanone, 4-iodoacetophenone, 1-4-iodophenyl ethan-1-one, p-iodoacetophenone, ethanone, 1-4-iodophenyl, 1-4-iodo-phenyl-ethanone, 1-acetyl-4-iodobenzene, 4-iodo acetophenone, 4;-iodoacetophenone
CID PubChem 72869
Nom IUPAC 1-(4-iodophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Iodoacetophenone
Point de fusion 82°C to 84°C
Quantité 25 g
Beilstein 1857412
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Easily soluble in water.
Poids de la formule 246.05
Pourcentage de pureté 98%