Learn More
4-iodo-5-méthyl-isoxazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10789215
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 7064-38-2
Formule moléculaire C28H36N4O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 588.74
Numéro MDL MFCD06411541
Clé InChI GDARZPKSXSXRDC-JCMHNJIXNA-N
Synonyme 4-iodo-5-methylisoxazole, 4-iodo-5-methyl-isoxazole, isoxazole,4-iodo-5-methyl, isoxazole, 4-iodo-5-methyl
CID PubChem 2795461
SMILES CCCN1C(=O)C(C#N)=C(C)C(\C=C2/SC(=S)N(CCCCCC(O)=O)C2=O)=C1N1CCCC(C1)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodo-5-methyl-isoxazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Nom IUPAC 6-[(5Z)-5-({5-cyano-2-[3-(ethoxycarbonyl)piperidin-1-yl]-4-methyl-6-oxo-1-propyl-1,6-dihydropyridin-3-yl}methylidene)-4-oxo-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-3-yl]hexanoic acid
Poids de la formule 208.98
Pourcentage de pureté 97%