Learn More
4-iodo-3-nitrophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
163.00€ - 468.00€
Identifiants chimiques
CAS | 113305-56-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H4INO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 265.01 |
Numéro MDL | MFCD01320680 |
Clé InChI | QCKXOEOOXJUACP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-iodo-3-nitro-phenol, phenol, 4-iodo-3-nitro, 4-iodanyl-3-nitro-phenol, zlchem 70, pubchem23788, acmc-1awil, 5-hydroxy-2-iodonitrobenzene |
CID PubChem | 2733454 |
Nom IUPAC | 4-iodo-3-nitrophénol |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1O)[N+](=O)[O-])I |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
113305-56-9 | |
265.01 | |
QCKXOEOOXJUACP-UHFFFAOYSA-N | |
2733454 | |
C1=CC(=C(C=C1O)[N+](=O)[O-])I |
C6H4INO3 | |
MFCD01320680 | |
4-iodo-3-nitro-phenol, phenol, 4-iodo-3-nitro, 4-iodanyl-3-nitro-phenol, zlchem 70, pubchem23788, acmc-1awil, 5-hydroxy-2-iodonitrobenzene | |
4-iodo-3-nitrophénol |
Spécification
4-Iodo-3-nitrophenol | |
96.0 | |
153°C to 159°C | |
Authentique | |
C6H4INO3 | |
06, II, 238 | |
QCKXOEOOXJUACP-UHFFFAOYSA-N | |
4-iodo-3-nitrophénol | |
2733454 | |
97% |
113305-56-9 | |
100.0 | |
Marron-jaune à vert-jaune | |
96% min. (HPLC) | |
MFCD01320680 | |
4-iodo-3-nitro-phenol, phenol, 4-iodo-3-nitro, 4-iodanyl-3-nitro-phenol, zlchem 70, pubchem23788, acmc-1awil, 5-hydroxy-2-iodonitrobenzene | |
C1=CC(=C(C=C1O)[N+](=O)[O-])I | |
265.01 | |
265.01 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif par contact cutané.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 4-Iodo-3-nitrophenol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.