Learn More
4-iodo-1-benzyl-1H-pyrazole, 95 %, Thermo Scientific™
26.90€ - 229.00€
Identifiants chimiques
CAS 50877-42-4
Formule moléculaire C10H9IN2
Poids moléculaire (g/mol) 284.1
Numéro MDL MFCD04038745
Clé InChI PVEYRBGIYMWFPB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-benzyl-4-iodo-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-iodo-1-phenylmethyl, benzyl-4-iodo-1h-pyrazole, 1h-n-benzyl-4-iodopyrazole, 1-benzyl-4-iodo-pyrazole, zlchem 893, pubchem23732, acmc-209kqm, n-benzyl-4-iodopyrazole, 4-iodo-1-benzylpyrazole
CID PubChem 3794579
Nom IUPAC 1-benzyl-4-iodopyazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN2C=C(C=N2)I
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15497397
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34454.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15477397
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34454.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15487397
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34454.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
50877-42-4
284.1
PVEYRBGIYMWFPB-UHFFFAOYSA-N
3794579
C1=CC=C(C=C1)CN2C=C(C=N2)I
C10H9IN2
MFCD04038745
1-benzyl-4-iodo-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-iodo-1-phenylmethyl, benzyl-4-iodo-1h-pyrazole, 1h-n-benzyl-4-iodopyrazole, 1-benzyl-4-iodo-pyrazole, zlchem 893, pubchem23732, acmc-209kqm, n-benzyl-4-iodopyrazole, 4-iodo-1-benzylpyrazole
1-benzyl-4-iodopyazole
Spécification
4-Iodo-1-benzyl-1H-pyrazole
C10H9IN2
1-benzyl-4-iodo-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-iodo-1-phenylmethyl, benzyl-4-iodo-1h-pyrazole, 1h-n-benzyl-4-iodopyrazole, 1-benzyl-4-iodo-pyrazole, zlchem 893, pubchem23732, acmc-209kqm, n-benzyl-4-iodopyrazole, 4-iodo-1-benzylpyrazole
C1=CC=C(C=C1)CN2C=C(C=N2)I
284.1
284.1
50877-42-4
MFCD04038745
PVEYRBGIYMWFPB-UHFFFAOYSA-N
1-benzyl-4-iodopyazole
3794579
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H335-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H318-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante