Learn More
4-Hydroxypipéridine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11906331
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5382-16-1
Formule moléculaire C5H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 101.15
Numéro MDL MFCD00005999
Clé InChI HDOWRFHMPULYOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 4-hydroxy piperidine, 4-hydroxypiperidin, piperidine-4-ol, piperdine-4-ol, piperid-4-ol, 4-hydoxypiperidine, 4-hydroxypiperdine, 4-hyroxypiperidine
CID PubChem 79341
Nom IUPAC Pipéridine-4-ol
SMILES C1CNCCC1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxypiperidine
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 85.0°C to 90.0°C
Point d’ébullition 108.0°C to 114.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 107°C
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Quantité 500 g
Beilstein 21,I,188
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 101.15
Pourcentage de pureté 99+%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydroxypiperidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.