Learn More
Chlorhydrate 4 d’imidazole-(hydroxyméthyl)imidazole, 99 %, Thermo Scientific™
50.30€ - 844.00€
Identifiants chimiques
CAS | 32673-41-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H7ClN2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 134.56 |
Numéro MDL | MFCD00012697 |
Clé InChI | WFNASTYGEKUMIY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-imidazolemethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hydrochloride, 1h-imidazol-4-yl methanol hydrochloride, 4-hydroxymethylimidazole hydrochloride, imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-5-ylmethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hcl, 1h-imidazole-4-ylmethanol hydrochloride, 4 5-hydroxymethylimidazole hydrochloride |
CID PubChem | 122926 |
Nom IUPAC | hydrogen (1H-imidazol-5-yl)methanol chloride |
SMILES | Cl.OCC1=CN=CN1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10327861
|
Thermo Scientific
204870010 |
1 g | Flacon en verre |
50.30€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10643372
|
Thermo Scientific Acros
204870050 |
5 g | Flacon en verre |
178.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10095813
|
Thermo Scientific Acros
204870250 |
25 g | Flacon en verre |
844.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
32673-41-9 | |
134.56 | |
WFNASTYGEKUMIY-UHFFFAOYSA-N | |
122926 | |
Cl.OCC1=CN=CN1 |
C4H7ClN2O | |
MFCD00012697 | |
4-imidazolemethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hydrochloride, 1h-imidazol-4-yl methanol hydrochloride, 4-hydroxymethylimidazole hydrochloride, imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-5-ylmethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hcl, 1h-imidazole-4-ylmethanol hydrochloride, 4 5-hydroxymethylimidazole hydrochloride | |
hydrogen (1H-imidazol-5-yl)methanol chloride |
Spécification
4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride | |
98.5 | |
110°C to 112°C | |
Authentique | |
C4H7ClN2O | |
23, I, 103 | |
WFNASTYGEKUMIY-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen (1H-imidazol-5-yl)methanol chloride | |
122926 | |
99% |
32673-41-9 | |
100.0 | |
Beige à jaune ou marron | |
99% | |
MFCD00012697 | |
4-imidazolemethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hydrochloride, 1h-imidazol-4-yl methanol hydrochloride, 4-hydroxymethylimidazole hydrochloride, imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-5-ylmethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hcl, 1h-imidazole-4-ylmethanol hydrochloride, 4 5-hydroxymethylimidazole hydrochloride | |
Cl.OCC1=CN=CN1 | |
134.56 | |
134.57 | |
Poudre cristalline et / morceaux |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 251-150-
- 4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.