Learn More
Acide 4-hydroxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
24.50€ - 241.00€
Identifiants chimiques
CAS | 99-96-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 138.12 |
Numéro MDL | MFCD00002547 |
Clé InChI | FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | p-hydroxybenzoic acid, 4-carboxyphenol, benzoic acid, 4-hydroxy, p-salicylic acid, benzoic acid, p-hydroxy, para-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzoesaeure, p-carboxyphenol, 4-hydroxy benzoic acid, p-oxybenzoesaure german |
CID PubChem | 135 |
ChEBI | CHEBI:30763 |
Nom IUPAC | 4-hydroxybenzoic acid |
SMILES | OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11424694
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13700.30 |
250 g |
24.50€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11414694
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13700.0B |
1000 g |
67.90€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11434694
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13700.0I |
5000 g |
241.00€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-Hydroxybenzoic acid is used as an intermediate for dyes, antiseptics and active pharmaceutical ingredients. It is also used as a food preservative, corrosion inhibitor, anti-oxidant and an emulsifier. It reacts with 6-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid to prepare aromatic polyester called Vectran fiber. It acts as a precursor to prepare p-hydroxyphenylbenzoate, p-acetoxybenzoyl chloride and 4,4'-dihydroxybenzophenone. Further, it is used in paint additives, coating additives, processing aids, electrical and electronic products. In addition to this, it acts as a preservative in cosmetics and some ophthalmic solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide 4-hydroxybenzoïque est utilisé comme intermédiaire pour les colorants, les antiseptiques et les ingrédients pharmaceutiques actifs. Il est également utilisé comme conservateur alimentaire, inhibiteur de corrosion, antioxydant et émulsifiant. Il réagit avec l’acide 6-hydroxynaphtalène-2-carboxylique pour préparer le polyester aromatique appelé fibre Vectran. Il agit comme précurseur pour la préparation de p-hydroxyphénylbenzoate, de chlorure de p-acétoxybenzoyle et de 4,4′-dihydroxybenzophénone. De plus, il est utilisé dans les additifs de peinture, les additifs de revêtement, les aides à la transformation, les produits électriques et électroniques. Il agit aussi comme conservateur dans les cosmétiques et certaines solutions ophtalmiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’éthanol, l’éther, le n-butanol et l’acétone. Légèrement soluble dans le chloroforme. Insoluble dans le disulfure de carbone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
99-96-7 | |
138.12 | |
FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N | |
135 | |
4-hydroxybenzoic acid |
C7H6O3 | |
MFCD00002547 | |
p-hydroxybenzoic acid, 4-carboxyphenol, benzoic acid, 4-hydroxy, p-salicylic acid, benzoic acid, p-hydroxy, para-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzoesaeure, p-carboxyphenol, 4-hydroxy benzoic acid, p-oxybenzoesaure german | |
CHEBI:30763 | |
OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1 |
Spécification
4-Hydroxybenzoic Acid | |
213°C to 218°C | |
99% | |
MFCD00002547 | |
14,4812 | |
Soluble in water,alcohol,ethanol,ether,n-butanol and acetone. Slightly soluble in chloroform. Insoluble in carbon disulfide. | |
OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1 | |
138.12 | |
CHEBI:30763 | |
99% |
99-96-7 | |
199°C (390°F) | |
C7H6O3 | |
970950 | |
p-hydroxybenzoic acid, 4-carboxyphenol, benzoic acid, 4-hydroxy, p-salicylic acid, benzoic acid, p-hydroxy, para-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzoesaeure, p-carboxyphenol, 4-hydroxy benzoic acid, p-oxybenzoesaure german | |
FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N | |
4-hydroxybenzoic acid | |
135 | |
138.12 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
P261-P271-P280-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P501c
H318-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 202-804-9
missing translation for 'rtecsNumber' : DH1925000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 4-Hydroxybenzoic acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: p-Hydroxybenzoic acid
RUO – Research Use Only