Learn More
4'-hydroxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
27.64€ - 138.69€
Identifiants chimiques
CAS 99-93-4
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00002359
Clé InChI TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-hydroxyacetophenone, 4-hydroxyacetophenone, 1-4-hydroxyphenyl ethanone, 4-acetylphenol, p-hydroxyacetophenone, piceol, ethanone, 1-4-hydroxyphenyl, p-acetylphenol, para-hydroxyacetophenone, p-oxyacetophenone
CID PubChem 7469
ChEBI CHEBI:28032
Nom IUPAC 1-(4-hydroxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10785211
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
150400050
5 g Flacon en verre
27.64€
5g
10448490
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
150401000
100 g Flacon en plastique
56.28€
100g
10736371
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
150405000
500 g Flacon en plastique
138.69€
500g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
99-93-4
136.15
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
7469
1-(4-hydroxyphényl)éthanone
C8H8O2
MFCD00002359
4'-hydroxyacetophenone, 4-hydroxyacetophenone, 1-4-hydroxyphenyl ethanone, 4-acetylphenol, p-hydroxyacetophenone, piceol, ethanone, 1-4-hydroxyphenyl, p-acetylphenol, para-hydroxyacetophenone, p-oxyacetophenone
CHEBI:28032
CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
4'-Hydroxyacetophenone
99-93-4
100.0
Beige à blanc
166°C
98%
HOC6H4COCH3
08, 87
Solubility in water: 10g/L (22°C)
CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
136.15
CHEBI:28032
98%
98%
97.5
107°C to 111°C
147°C to 148°C (3.0 mmHg)
Authentique
C8H8O2
MFCD00002359
4'-hydroxyacetophenone, 4-hydroxyacetophenone, 1-4-hydroxyphenyl ethanone, 4-acetylphenol, p-hydroxyacetophenone, piceol, ethanone, 1-4-hydroxyphenyl, p-acetylphenol, para-hydroxyacetophenone, p-oxyacetophenone
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
1-(4-hydroxyphényl)éthanone
7469
136.15
Poudre cristalline
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 202-802-8
missing translation for 'rtecsNumber' : AM8750000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • 4'-Hydroxyacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.