Learn More
4’-Hydroxy-3’-méthylacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
27.10€ - 268.00€
Identifiants chimiques
CAS | 876-02-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H10O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 150.18 |
Numéro MDL | MFCD00002231 |
Clé InChI | LXBHHIZIQVZGFN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4'-hydroxy-3'-methylacetophenone, 4-hydroxy-3-methylacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methylphenyl ethanone, 1-4-hydroxy-3-methylphenyl ethan-1-one, 4-acetyl-2-methylphenol, ethanone, 1-4-hydroxy-3-methylphenyl, 4-hydroxy-3-methyl acetophenone, 1-4-hydroxy-3-methyl-phenyl-ethanone, 1-acetyl-4-hydroxy-3-methylbenzene |
CID PubChem | 70135 |
SMILES | CC(=O)C1=CC=C(O)C(C)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11478457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18540.03 |
1 g |
27.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11488457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18540.06 |
5 g |
89.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11498457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18540.14 |
25 g |
268.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
876-02-8 | |
150.18 | |
LXBHHIZIQVZGFN-UHFFFAOYSA-N | |
70135 |
C9H10O2 | |
MFCD00002231 | |
4'-hydroxy-3'-methylacetophenone, 4-hydroxy-3-methylacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methylphenyl ethanone, 1-4-hydroxy-3-methylphenyl ethan-1-one, 4-acetyl-2-methylphenol, ethanone, 1-4-hydroxy-3-methylphenyl, 4-hydroxy-3-methyl acetophenone, 1-4-hydroxy-3-methyl-phenyl-ethanone, 1-acetyl-4-hydroxy-3-methylbenzene | |
CC(=O)C1=CC=C(O)C(C)=C1 |
Spécification
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone | |
107°C to 109°C | |
C9H10O2 | |
2041839 | |
LXBHHIZIQVZGFN-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-hydroxy-3-méthylphényl)éthanone | |
70135 | |
98% |
876-02-8 | |
175°C (1 mmHg) | |
MFCD00002231 | |
4'-hydroxy-3'-methylacetophenone, 4-hydroxy-3-methylacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methylphenyl ethanone, 1-4-hydroxy-3-methylphenyl ethan-1-one, 4-acetyl-2-methylphenol, ethanone, 1-4-hydroxy-3-methylphenyl, 4-hydroxy-3-methyl acetophenone, 1-4-hydroxy-3-methyl-phenyl-ethanone, 1-acetyl-4-hydroxy-3-methylbenzene | |
CC(=O)C1=CC=C(O)C(C)=C1 | |
150.18 | |
150.18 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 212-880-5
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
- 4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 4-Hydroxy-3-methylacetophenone
RUO – Research Use Only