Learn More
Acide 4-hydroxy-3-méthoxymandélique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10215500
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55-10-7
Formule moléculaire C9H9O5
Poids moléculaire (g/mol) 197.17
Numéro MDL MFCD00004235
Clé InChI CGQCWMIAEPEHNQ-QMMMGPOBSA-M
Synonyme vanillylmandelic acid, vanilmandelic acid, dl-4-hydroxy-3-methoxymandelic acid, 2-hydroxy-2-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetic acid, 4-hydroxy-3-methoxymandelic acid, vanillomandelic acid, +/--vanillylmandelic acid, vma, alpha,4-dihydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.,4-dihydroxy-3-methoxy
CID PubChem 1245
ChEBI CHEBI:20106
SMILES COC1=CC(=CC=C1O)[C@H](O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 131.0°C to 134.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H3(OCH3)CH(OH)CO2H
Quantité 5 g
Merck Index 15,10121
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in acetone,moderatly soluble in ether and acetonitrile,sparingly soluble in benzene
Nom IUPAC (2S)-2-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)acetate
Poids de la formule 198.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.