Learn More
4’-hydroxy-3’-méthoxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
48.10€ - 199.00€
Identifiants chimiques
CAS | 498-02-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H10O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 166.18 |
Numéro MDL | MFCD00008747 |
Clé InChI | DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | acetovanillone, apocynin, 4'-hydroxy-3'-methoxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methoxyphenyl ethanone, acetoguaiacone, acetoguaiacon, apocynine, 4-acetyl-2-methoxyphenol, acetovanilone, acetovanyllon |
CID PubChem | 2214 |
ChEBI | CHEBI:2781 |
Nom IUPAC | 1-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)éthanone |
SMILES | COC1=CC(=CC=C1O)C(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11448653
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10439.18 |
50 g |
48.10€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11458653
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10439.30 |
250 g |
124.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11344719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10439.36 |
500 g |
199.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone is used as an inhibitor of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) oxidase, which is an enzyme responsible for reactive oxygen species production. It is also useful in the treatment of various inflammatory diseases and atherosclerosis. Further, it shows an anti-inflammatory activity and improves endothelial function by reducing oxidative stress. In addition to this, it is used for studying nitric oxide regulated processes in plants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
SolubilitéSoluble dans l’éthanol, le chloroforme, l’éther, l’eau chaude, le benzène, l’acétate d’éthyle et le diméthylsulfoxyde. Insoluble dans l’éther de pétrole.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
498-02-2 | |
166.18 | |
DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N | |
2214 | |
1-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)éthanone |
C9H10O3 | |
MFCD00008747 | |
acetovanillone, apocynin, 4'-hydroxy-3'-methoxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methoxyphenyl ethanone, acetoguaiacone, acetoguaiacon, apocynine, 4-acetyl-2-methoxyphenol, acetovanilone, acetovanyllon | |
CHEBI:2781 | |
COC1=CC(=CC=C1O)C(C)=O |
Spécification
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone | |
112°C to 116°C | |
C9H10O3 | |
637373 | |
acetovanillone, apocynin, 4'-hydroxy-3'-methoxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methoxyphenyl ethanone, acetoguaiacone, acetoguaiacon, apocynine, 4-acetyl-2-methoxyphenol, acetovanilone, acetovanyllon | |
DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)éthanone | |
2214 | |
166.18 |
498-02-2 | |
295°C to 300°C | |
MFCD00008747 | |
14,741 | |
Soluble in ethanol,chloroform,ether,hot water,benzene,ethyl acetate and dimethyl sulfoxide. Insoluble in petroleum ether. | |
COC1=CC(=CC=C1O)C(C)=O | |
166.18 | |
CHEBI:2781 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 207-854-5
missing translation for 'rtecsNumber' : AM8800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only