Learn More
4-hydroxy-3-iodo-5-méthoxybenzaldéhyde, Thermo Scientific™
24.20€ - 49.95€
Identifiants chimiques
CAS | 5438-36-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7IO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 278.045 |
Clé InChI | FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-iodovanillin, 5 iodovanillin, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-iodo-5-methoxy, 5-iodo vanillin, 3-methoxy-4-hydroxy-5-iodobenzaldehyde, 5-iodovanilline, 5-iodovanilin, 5-iodo vaniline, acmc-1ao68 |
CID PubChem | 79499 |
Nom IUPAC | 4-hydroxy-3-iodo-5-méthoxybenzaldéhyde |
SMILES | COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)I)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10535143
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01117EA |
10 g |
24.95€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10673255
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01117EB |
25 g |
24.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11336326
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01117EE |
50 g |
49.95€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
5438-36-8 | |
278.045 | |
5-iodovanillin, 5 iodovanillin, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-iodo-5-methoxy, 5-iodo vanillin, 3-methoxy-4-hydroxy-5-iodobenzaldehyde, 5-iodovanilline, 5-iodovanilin, 5-iodo vaniline, acmc-1ao68 | |
4-hydroxy-3-iodo-5-méthoxybenzaldéhyde |
C8H7IO3 | |
FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N | |
79499 | |
COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)I)O |
Spécification
5-Iodovanillin | |
97% | |
IC6H2(OCH3)(OH)CHO | |
FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N | |
4-hydroxy-3-iodo-5-méthoxybenzaldéhyde | |
79499 | |
97% |
5438-36-8 | |
C8H7IO3 | |
5-iodovanillin, 5 iodovanillin, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-iodo-5-methoxy, 5-iodo vanillin, 3-methoxy-4-hydroxy-5-iodobenzaldehyde, 5-iodovanilline, 5-iodovanilin, 5-iodo vaniline, acmc-1ao68 | |
COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)I)O | |
278.045 | |
278.04 |
Sécurité et traitement
Avertissement