Learn More
4’-hydroxy-2’-méthylacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
55.20€ - 699.00€
Identifiants chimiques
CAS | 875-59-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H10O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 150.18 |
Numéro MDL | MFCD00002303 |
Clé InChI | IAMNVCJECQWBLZ-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 70133 |
ChEBI | CHEBI:87314 |
Nom IUPAC | 1-(4-hydroxy-2-méthylphényl)éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10147903
|
Thermo Scientific Acros
121390050 |
5 g | Flacon en verre |
55.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10588470
|
Thermo Scientific Acros
121390250 |
25 g | Flacon en verre |
258.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10331624
|
Thermo Scientific Acros
121391000 |
100 g | Flacon en verre |
699.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
875-59-2 | |
150.18 | |
IAMNVCJECQWBLZ-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:87314 | |
CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1C |
C9H10O2 | |
MFCD00002303 | |
70133 | |
1-(4-hydroxy-2-méthylphényl)éthanone |
Spécification
4'-Hydroxy-2'-methylacetophenone | |
96.0 | |
127°C to 132°C | |
313°C | |
96% min. (HPLC) | |
HOC6H3(CH3)COCH3 | |
08, 111 | |
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol | |
CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1C | |
150.18 | |
CHEBI:87314 | |
97% |
875-59-2 | |
100.0 | |
Beige à Blanc | |
Authentique | |
C9H10O2 | |
MFCD00002303 | |
4'-hydroxy-2'-methylacetophenone, 1-4-hydroxy-2-methylphenyl ethanone, 4-hydroxy-2-methylacetophenone, 2-methyl-4-hydroxyacetophenone, ethanone, 1-4-hydroxy-2-methylphenyl, 3-methyl-4-acetylphenol, 1-4-hydroxy-2-methylphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-hydroxy-2-methylbenzene, ethanone,1-4-hydroxy-2-methylphenyl, 2'-methyl-4'-hydroxyacetophenone | |
IAMNVCJECQWBLZ-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-hydroxy-2-méthylphényl)éthanone | |
70133 | |
150.18 | |
Poudre ou cristaux |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 212-874-2
RUO – Research Use Only