Learn More
4-Hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylpipéridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11465287
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2403-88-5
Formule moléculaire C9H19NO
Poids moléculaire (g/mol) 157.257
Numéro MDL MFCD00005983
Clé InChI VDVUCLWJZJHFAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinol, lastar a, 4-piperidinol, 2,2,6,6-tetramethyl, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-4-hydroxypiperidine, unii-is23q8egz6, is23q8egz6, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-4-ol, pubchem23863
CID PubChem 75471
Nom IUPAC 2,2,6,6-tétraméthylpipéridine-4-ol
SMILES CC1(CC(CC(N1)(C)C)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
Point de fusion 129°C to 133°C
Densité 1.085
pH 11.2
Point d’ébullition 212°C to 215°C
Point d’éclair 124°C (255°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 105039
Poids de la formule 157.26
Pourcentage de pureté 98%