Learn More
4-hydroxy-1-indanone, 97 %, Thermo Scientific™
99.20€ - 321.00€
Identifiants chimiques
CAS | 40731-98-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 148.16 |
Numéro MDL | MFCD00143330 |
Clé InChI | CKSCMRNFDBWFND-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-hydroxy-1-indanone, 4-hydroxyindan-1-one, 4-hydroxyindanone, 4-hydroxy-indan-1-one, 4-hydroxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-hydroxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-hydroxy, 2,3-dihydro-4-hydroxy-1h-inden-1-one, 4-hydroxy-indanone, pubchem9659 |
CID PubChem | 590547 |
Nom IUPAC | 4-hydroxy-2,3-dihydroindèn-1-one |
SMILES | OC1=CC=CC2=C1CCC2=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10602255
|
Thermo Scientific Acros
399030010 |
1 g |
99.20€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10366394
|
Thermo Scientific Acros
399030050 |
5 g |
321.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
40731-98-4 | |
148.16 | |
CKSCMRNFDBWFND-UHFFFAOYSA-N | |
590547 | |
OC1=CC=CC2=C1CCC2=O |
C9H8O2 | |
MFCD00143330 | |
4-hydroxy-1-indanone, 4-hydroxyindan-1-one, 4-hydroxyindanone, 4-hydroxy-indan-1-one, 4-hydroxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-hydroxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-hydroxy, 2,3-dihydro-4-hydroxy-1h-inden-1-one, 4-hydroxy-indanone, pubchem9659 | |
4-hydroxy-2,3-dihydroindèn-1-one |
Spécification
4-Hydroxy-1-indanone | |
242°C to 244°C | |
Flacon en verre | |
MFCD00143330 | |
CKSCMRNFDBWFND-UHFFFAOYSA-N | |
4-hydroxy-2,3-dihydroindèn-1-one | |
590547 | |
97% |
40731-98-4 | |
96% min. (HPLC) | |
C9H8O2 | |
4-hydroxy-1-indanone, 4-hydroxyindan-1-one, 4-hydroxyindanone, 4-hydroxy-indan-1-one, 4-hydroxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-hydroxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-hydroxy, 2,3-dihydro-4-hydroxy-1h-inden-1-one, 4-hydroxy-indanone, pubchem9659 | |
OC1=CC=CC2=C1CCC2=O | |
148.16 | |
148.16 |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 4-Hydroxy-1-indanone
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.