Learn More
Bêta-D-allopyranoside de 4-Formylphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15427339
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
It is used in the treatment of ischemic cardiovascular and cerebrovascular diseases. Also used in Chinese medicine in the treatment of headache and insomnia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude. Légèrement soluble dans l’eau, l’éthanol ou le carbinol. Insoluble dans l’éther ou le chloroforme.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80154-34-3
Formule moléculaire C13H16O7
Poids moléculaire (g/mol) 284.264
Numéro MDL MFCD00210992
Clé InChI OLZAGZCCJJBKNZ-SYLRKERUSA-N
Synonyme helicide, helicid, hilicidum, 4-formylphenyl beta-d-allopyranoside, 4-2s,3r,4r,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy benzaldehyde, 4-2s,3r,4r,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy benzaldehyde, 4-formylphenyl ss-d-allopyranoside, 4-beta-d-allopyranosyloxy benzaldehyde, 4-formylphenyl b-d-allopyranoside
CID PubChem 12896796
Nom IUPAC 4-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxybenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Formylphenyl beta-D-allopyranoside
Point de fusion 190°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in hot water. Slightly soluble in water,ethanol or carbinol. Insoluble in aether or chloroform.
Rotation optique −105° (c=0.8 in Water)
Poids de la formule 284.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre