Learn More
4-fluorophtalonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
44.30€ - 412.00€
Identifiants chimiques
CAS | 65610-14-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H3FN2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.124 |
Numéro MDL | MFCD00210430 |
Clé InChI | QQEKYCCJLSRLEC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-fluorophthalonitrile, 1,2-benzenedicarbonitrile, 4-fluoro, 4-fluorophthalodinitrile, 1,2-dicyano-4-fluorobenzene, 4-fluoro-phthalonitrile, 2-cyano-5-fluorobenzonitrile, 4-fluorophthalonitrle, pubchem4027, acmc-1bb7s |
CID PubChem | 103423 |
Nom IUPAC | 4-Fluorobenzène-1,2-dicarbonitrile |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1F)C#N)C#N |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
11384719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
|
250 mg | N/A | ||||||
11475227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22624.03 |
1 g |
108.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11485227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22624.06 |
5 g |
412.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
65610-14-2 | |
146.124 | |
QQEKYCCJLSRLEC-UHFFFAOYSA-N | |
103423 | |
C1=CC(=C(C=C1F)C#N)C#N |
C8H3FN2 | |
MFCD00210430 | |
4-fluorophthalonitrile, 1,2-benzenedicarbonitrile, 4-fluoro, 4-fluorophthalodinitrile, 1,2-dicyano-4-fluorobenzene, 4-fluoro-phthalonitrile, 2-cyano-5-fluorobenzonitrile, 4-fluorophthalonitrle, pubchem4027, acmc-1bb7s | |
4-Fluorobenzène-1,2-dicarbonitrile |
Specifications
4-Fluorophthalonitrile | |
100°C to 102°C | |
MFCD00210430 | |
2443236 | |
QQEKYCCJLSRLEC-UHFFFAOYSA-N | |
4-Fluorobenzène-1,2-dicarbonitrile | |
103423 | |
98% |
65610-14-2 | |
C8H3FN2 | |
UN3439 | |
4-fluorophthalonitrile, 1,2-benzenedicarbonitrile, 4-fluoro, 4-fluorophthalodinitrile, 1,2-dicyano-4-fluorobenzene, 4-fluoro-phthalonitrile, 2-cyano-5-fluorobenzonitrile, 4-fluorophthalonitrle, pubchem4027, acmc-1bb7s | |
C1=CC(=C(C=C1F)C#N)C#N | |
146.124 | |
146.12 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H300-H315-H319-H335
Mortel en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H300-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRILES, SOLIDES, TOXIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche