Learn More
4-bromure de fluorophénylmagnésium, solution 2M dans l’éther diéthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10402242
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Flacon en verre Acroseal™ dans boîte à étain
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 352-13-6, 60-29-7
Formule moléculaire C6H4BrFMg
Poids moléculaire (g/mol) 199.31
Numéro MDL MFCD00009667
Clé InChI QYBFFRXNNFXREA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-fluorophenylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-fluorophenyl, bromo 4-fluorophenyl magnesium, p-fluorophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesium bromide, 4-f-c6h4-mgbr, 4-fluorophenylmagnesiumbromide, 4-fluorphenylmagnesium bromide, 4-flourophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesiumbromide, grignard reagent
CID PubChem 2734897
SMILES FC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorophenylmagnesium bromide
Couleur Sans désignation
Note relative au nom 2M Solution in Diethyl Ether
% min. CAS 38.22, 57.96
% max. CAS 42.04, 61.78
Formule linéaire F(C6H4)MgBr
Concentration 2 to 2.2M
Densité 1.0430g/mL
Nom IUPAC Magnésium ; fluorobenzène ; bromure
Poids de la formule 199.3
Conditionnement Flacon en verre Acroseal™ dans boîte à étain
Quantité 100 mL
Forme physique Solution