Learn More
4-fluorobiphényle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
39.60€ - 127.00€
Identifiants chimiques
CAS | 324-74-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H9F |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.202 |
Numéro MDL | MFCD00011650 |
Clé InChI | RUYZJEIKQYLEGZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-fluorobiphenyl, 4-fluoro-1,1'-biphenyl, p-fluorodiphenyl, 4-fluoro-biphenyl, 4-fluorodiphenyl, biphenyl, 4-fluoro, 1,1'-biphenyl, 4-fluoro, para-fluorobiphenyl, 4-fluorophenyl benzene, p-fluorobiphenyl |
CID PubChem | 9461 |
Nom IUPAC | 1-fluoro-4-phénylbenzène |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11307166
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07170.03 |
1 g |
39.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11317166
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07170.06 |
5 g |
127.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
324-74-3 | |
172.202 | |
RUYZJEIKQYLEGZ-UHFFFAOYSA-N | |
9461 | |
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)F |
C12H9F | |
MFCD00011650 | |
4-fluorobiphenyl, 4-fluoro-1,1'-biphenyl, p-fluorodiphenyl, 4-fluoro-biphenyl, 4-fluorodiphenyl, biphenyl, 4-fluoro, 1,1'-biphenyl, 4-fluoro, para-fluorobiphenyl, 4-fluorophenyl benzene, p-fluorobiphenyl | |
1-fluoro-4-phénylbenzène |
Spécification
4-Fluorobiphenyl | |
72°C to 76°C | |
C12H9F | |
2042410 | |
RUYZJEIKQYLEGZ-UHFFFAOYSA-N | |
1-fluoro-4-phénylbenzène | |
9461 | |
≥97% |
324-74-3 | |
253°C | |
MFCD00011650 | |
4-fluorobiphenyl, 4-fluoro-1,1'-biphenyl, p-fluorodiphenyl, 4-fluoro-biphenyl, 4-fluorodiphenyl, biphenyl, 4-fluoro, 1,1'-biphenyl, 4-fluoro, para-fluorobiphenyl, 4-fluorophenyl benzene, p-fluorobiphenyl | |
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)F | |
172.202 | |
172.2 |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 206-304-1
missing translation for 'rtecsNumber' : DV5291200
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante