Learn More
Acide 4’-fluorobiphényle-4-boronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15461619
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140369-67-1
Formule moléculaire C12H10BFO2
Poids moléculaire (g/mol) 216.02
Numéro MDL MFCD08544387
Clé InChI KHMFYFVXTICBEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-fluorophenyl phenylboronic acid, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl boronic acid, 4'-fluoro-4-biphenylboronic acid, 4'-fluorobiphenyl-4-ylboronic acid, 4-4-fluorophenyl phenylboronicacid, 4'-fluorobiphenyl-4-boronic acid, boronic acid,b-4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-yl, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-ylboronic acid, akos brn-1038, pubchem11575
CID PubChem 14985212
Nom IUPAC Acide [4-(4-fluorophényl)phényl]boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Fluorobiphenyl-4-boronic acid
Quantité 1 g
Beilstein 8689987
Poids de la formule 216.02
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide