Learn More
4-Fluoro-N-méthylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
4-Fluoro-N-methylaniline is used as a model compound to study the biotransformation of secondary aromatic amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-fluoro-N-méthylaniline est utilisée comme composé modèle pour étudier la biotransformation in vivo et in vitro d’amines aromatiques secondaires.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants, les acides, le chlorure d’acide, l’anhydride acide et les chloroformates.
La 4-fluoro-N-méthylaniline est utilisée comme composé modèle pour étudier la biotransformation in vivo et in vitro d’amines aromatiques secondaires.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants, les acides, le chlorure d’acide, l’anhydride acide et les chloroformates.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Fluoro-N-methylaniline |
Densité | 1.04 |
Point d’ébullition | 79°C (11 mmHg) |
Point d’éclair | 76°C (169°F) |
Indice de réfraction | 1.532 |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN2810 |
Synonyme | benzenamine, 4-fluoro-n-methyl, unii-88f75yis0f, n-methyl-4-fluoroaniline, acmc-1aem5, 4-fluoro-n-methyl aniline, 4-fluoro-n-methyl-aniline, 4-fluoro-n-methylbenzenamine, 4-fluorophenyl-methylamine, benzenamine,4-fluoro-n-methyl |
Poids de la formule | 125.15 |
Pourcentage de pureté | 97% |