Learn More
4-Fluoro-N-méthylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15421258
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La 4-fluoro-N-méthylaniline est utilisée comme composé modèle pour étudier la biotransformation in vivo et in vitro d’amines aromatiques secondaires.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants, les acides, le chlorure d’acide, l’anhydride acide et les chloroformates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 459-59-6
Formule moléculaire C7H8FN
Poids moléculaire (g/mol) 125.146
Numéro MDL MFCD00017942
Clé InChI VLWRKVBQUANIGI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 68024
Nom IUPAC 4-fluoro-N-méthylaniline
SMILES CNC1=CC=C(C=C1)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-N-methylaniline
Densité 1.04
Point d’ébullition 79°C (11 mmHg)
Point d’éclair 76°C (169°F)
Indice de réfraction 1.532
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Synonyme benzenamine, 4-fluoro-n-methyl, unii-88f75yis0f, n-methyl-4-fluoroaniline, acmc-1aem5, 4-fluoro-n-methyl aniline, 4-fluoro-n-methyl-aniline, 4-fluoro-n-methylbenzenamine, 4-fluorophenyl-methylamine, benzenamine,4-fluoro-n-methyl
Poids de la formule 125.15
Pourcentage de pureté 97%