Learn More
Acide 4-dluoro-3-nitrobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
37.10€ - 119.00€
Identifiants chimiques
CAS | 453-71-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H4FNO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 185.11 |
Numéro MDL | MFCD00007058 |
Clé InChI | BOJWTAQWPVBIPG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-fluorobenzoic acid, p-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 4-fluoro-3-nitrobenzoicacid, 5-carboxy-2-fluoronitrobenzene, benzoic acid, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzoic acid, pubchem1306, acmc-1aqvm, 3-nitro-4-flurobenzoic acid |
CID PubChem | 67987 |
Nom IUPAC | acide 4-fluoro-3-nitrobenzoïque |
SMILES | OC(=O)C1=CC=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10430921
|
Thermo Scientific Acros
305060050 |
5 g | Flacon en verre |
37.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10783583
|
Thermo Scientific Acros
305060250 |
25 g | Flacon en verre |
119.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
453-71-4 | |
185.11 | |
BOJWTAQWPVBIPG-UHFFFAOYSA-N | |
67987 | |
OC(=O)C1=CC=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O |
C7H4FNO4 | |
MFCD00007058 | |
4-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-fluorobenzoic acid, p-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 4-fluoro-3-nitrobenzoicacid, 5-carboxy-2-fluoronitrobenzene, benzoic acid, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzoic acid, pubchem1306, acmc-1aqvm, 3-nitro-4-flurobenzoic acid | |
acide 4-fluoro-3-nitrobenzoïque |
Spécification
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid | |
453-71-4 | |
100.0 | |
Cuivré à Jaune | |
97.5% min. (GC) | |
FC6H3(NO2)CO2H | |
4-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-fluorobenzoic acid, p-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 4-fluoro-3-nitrobenzoicacid, 5-carboxy-2-fluoronitrobenzene, benzoic acid, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzoic acid, pubchem1306, acmc-1aqvm, 3-nitro-4-flurobenzoic acid | |
BOJWTAQWPVBIPG-UHFFFAOYSA-N | |
acide 4-fluoro-3-nitrobenzoïque | |
67987 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
120.0°C to 126.0°C | |
Authentique | |
C7H4FNO4 | |
MFCD00007058 | |
Solubility in water: insoluble in water | |
OC(=O)C1=CC=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O | |
185.11 | |
185.11 | |
Poudre ou cristaux |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 207-221-3
RUO – Research Use Only