Learn More
4’-fluoro-3 ’-nitroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific™
26.80€ - 70.10€
Identifiants chimiques
CAS | 400-93-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H6FNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 183.138 |
Numéro MDL | MFCD00115369 |
Clé InChI | PTCNZDJJIOLIKQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4'-fluoro-3'-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethanone, 4-fluoro-3-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethan-1-one, 1-4-fluoro-3-nitro-phenyl ethanone, 4-fluoro-3'-nitroacetophenone, ethanone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl, 4-fluoro-3-nitroacetophneone, 3'-nitro-4'-fluoroacetophenone |
CID PubChem | 2734612 |
Nom IUPAC | 1-(4-fluoro-3-nitrophényl)éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11369925
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19899.03 |
1 g |
26.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11379925
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19899.06 |
5 g |
70.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
400-93-1 | |
183.138 | |
PTCNZDJJIOLIKQ-UHFFFAOYSA-N | |
2734612 | |
CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-] |
C8H6FNO3 | |
MFCD00115369 | |
4'-fluoro-3'-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethanone, 4-fluoro-3-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethan-1-one, 1-4-fluoro-3-nitro-phenyl ethanone, 4-fluoro-3'-nitroacetophenone, ethanone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl, 4-fluoro-3-nitroacetophneone, 3'-nitro-4'-fluoroacetophenone | |
1-(4-fluoro-3-nitrophényl)éthanone |
Spécification
4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone | |
45°C to 50°C | |
>110°C (230°F) | |
C8H6FNO3 | |
2211976 | |
PTCNZDJJIOLIKQ-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-fluoro-3-nitrophényl)éthanone | |
2734612 | |
98% |
400-93-1 | |
118°C to 120°C (0.8 mmHg) | |
Odorless | |
MFCD00115369 | |
4'-fluoro-3'-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethanone, 4-fluoro-3-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethan-1-one, 1-4-fluoro-3-nitro-phenyl ethanone, 4-fluoro-3'-nitroacetophenone, ethanone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl, 4-fluoro-3-nitroacetophneone, 3'-nitro-4'-fluoroacetophenone | |
CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-] | |
183.138 | |
183.14 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H317-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante