Learn More
Bromure de 4-fluoro-3-méthylphénylmagnésium, solution 0,5 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Code produit. 10821681
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide
CAS 82297-89-0, 109-99-9
% min. CAS 8.53, 87.21
% max. CAS 12.79, 91.48
Couleur Marron à jaune
Densité 1.0010g/mL
Point d’éclair −26°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C7H6BrFMg
Formule linéaire F(CH3)C6H3MgBr
Numéro MDL MFCD00075303
Quantité 50 mL
Gravité spécifique 1.001
Synonyme 4-fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide, olsgdqispracfy-uhfffaoysa-m, bromo 4-fluoro-3-methylphenyl magnesium, 3-methyl-4-fluorophenyl magnesium bromide, 4-fluoro-3-methylphenyl magnesium bromide, 4-fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 4-fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, grignard reagent
Clé InChI OLSGDQISPRACFY-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC([Mg]Br)=CC=C1F
Nom IUPAC Magnésium ; 1-fluoro-2-méthylbenzène-4-ide ; Bromure
Poids moléculaire (g/mol) 213.33
CID PubChem 2778169
Poids de la formule 213.33
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.