Learn More
4-Fluoro-2-méthoxyphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11475836
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 450-93-1
Formule moléculaire C7H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 142.13
Numéro MDL MFCD00070797
Clé InChI OULGLTLTWBZBLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoroguaiacol, 5-fluoro-2-hydroxyanisole, 4-fluoro-2-methoxy-phenol, phenol, 4-fluoro-2-methoxy, 4-fluoro-2-methyoxyphenol, pubchem3880, acmc-1agod, 2-methoxy-4-fluorophenol, 4-fluoro-2-methoxyphenol
CID PubChem 2737368
Nom IUPAC 4-fluoro-2-methoxyphenol
SMILES COC1=CC(F)=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-methoxyphenol
Densité 1.25
Point d’ébullition 195°C
Point d’éclair 102°C (216°F)
Odeur Phenol-like
Indice de réfraction 1.517
Quantité 25 g
Beilstein 5425200
Poids de la formule 142.13
Pourcentage de pureté 97%