Learn More
4-éthylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11994661
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-07-9
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Clé InChI HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-ethylphenol, phenol, 4-ethyl, 1-ethyl-4-hydroxybenzene, phenol, p-ethyl, 1-hydroxy-4-ethylbenzene, para-ethylphenol, 4-hydroxyphenylethane, 4-ethyl-phenol, 4-hydroxyethylbenzene, paraethylphenol
CID PubChem 31242
ChEBI CHEBI:49584
Nom IUPAC 4-éthylphénol
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethylphenol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 41.0°C to 46.0°C
Couleur Marron à blanc
Point d’ébullition 218.0°C to 219.0°C
Point d’éclair 100°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire C2H5C6H4OH
Quantité 5 kg
Beilstein 06,472
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4900mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Masse cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Ethylphenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.