Learn More
Alfa Aesar™ Acide 4-éthylcyclohexène-1-boronique, 98 %
Code produit. 15429757
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethylcyclohexene-1-boronic acid
CAS 871329-72-5
Formule moléculaire C8H15BO2
Numéro MDL MFCD07783854
Quantité 250 mg
Synonyme 4-ethylcyclohex-1-en-1-yl boronic acid, boronic acid,b-4-ethyl-1-cyclohexen-1-yl, 4-ethylcyclohex-1-en-1-ylboronic acid, acmc-209qgf, 4-ethylcyclohexene-1-boronic acid, 4-ethyl cyclohexen-1-ylboronic acid, 4-ethyl-1-cyclohexenyl boronic acid, 4-ethylcyclohexen-1-yl boronic acid
Clé InChI NCXGOXGWYXCMKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CCC(CC1)CC)(O)O
Nom IUPAC acide (4-éthylcyclohexen-1-yl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 154.016
CID PubChem 44886920
Poids de la formule 154.02
Pourcentage de pureté 98%