Learn More
Acide 4-éthoxyphénylacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
33.60€ - 111.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4919-33-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H12O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 180.203 |
Numéro MDL | MFCD00004346 |
Clé InChI | ZVVWZNFSMIFGEP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-ethoxyphenylacetic acid, 2-4-ethoxyphenyl acetic acid, 4-ethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-ethoxy, p-ethoxyphenylacetic acid, para-ethoxyphenylacetic acid, acmc-20amjb, 4-ethoxyphenylaceticacid, enamine_004828, p-ethoxyphenyl acetic acid |
CID PubChem | 78631 |
Nom IUPAC | Acide 2-(4-éthoxyphényl)acétique |
SMILES | CCOC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11449382
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10129.09 |
10 g |
33.60€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11334739
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10129.14 |
25 g |
63.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11459382
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10129.18 |
50 g |
111.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4919-33-9 | |
180.203 | |
ZVVWZNFSMIFGEP-UHFFFAOYSA-N | |
78631 | |
CCOC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O |
C10H12O3 | |
MFCD00004346 | |
4-ethoxyphenylacetic acid, 2-4-ethoxyphenyl acetic acid, 4-ethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-ethoxy, p-ethoxyphenylacetic acid, para-ethoxyphenylacetic acid, acmc-20amjb, 4-ethoxyphenylaceticacid, enamine_004828, p-ethoxyphenyl acetic acid | |
Acide 2-(4-éthoxyphényl)acétique |
Spécification
4-Ethoxyphenylacetic acid | |
87°C to 91°C | |
MFCD00004346 | |
4-ethoxyphenylacetic acid, 2-4-ethoxyphenyl acetic acid, 4-ethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-ethoxy, p-ethoxyphenylacetic acid, para-ethoxyphenylacetic acid, acmc-20amjb, 4-ethoxyphenylaceticacid, enamine_004828, p-ethoxyphenyl acetic acid | |
CCOC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O | |
180.203 | |
180.2 |
4919-33-9 | |
C10H12O3 | |
1103143 | |
ZVVWZNFSMIFGEP-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-(4-éthoxyphényl)acétique | |
78631 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 225-545-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only