Learn More
Bromure de 4-(éthoxycarbonyl)phénylzinc, 0,5 M dans THF, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide |
Note relative au nom | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
CAS | 131379-15-2 |
Densité | 1.023 |
Formule moléculaire | C9H9BrO2Zn |
Numéro MDL | MFCD05664208 |
Quantité | 50 mL |
Numéro UN | UN3399 |
Sensibilité | Air sensitive; May form a precipitate |
Synonyme | zinc bromide 4-ethoxycarbonyl benzen-1-ide 1/1/1, zinc 2+ ion 4-ethoxycarbonyl benzen-1-ide bromide |