Learn More
4‘-éthoxy-3’,5’-difluoroacétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15494157
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1017779-29-1
Formule moléculaire C10H10F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.19
Numéro MDL MFCD09258688
Clé InChI ZKFNHJQYENLQNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone, 1-4-ethoxy-3,5-difluorophenyl ethanone, 3',5'-difluoro-4'-ethoxyacetophenone, 1-acetyl-4-ethoxy-3,5-difluorobenzene, 4'-ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone, jrd
CID PubChem 46737608
Nom IUPAC 1-(4-éthoxy-3,5-difluorophényl)éthanone
SMILES CCOC1=C(F)C=C(C=C1F)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone
Indice de réfraction 1.4975
Quantité 5 g
Poids de la formule 200.18
Pourcentage de pureté 97%