Learn More
WTW™ Cellule de conductivité à flux de 4 électrodes
Les cellules de mesure de débit de WTW pour la conductivité moyenne et élevée sont adaptées aux grandes séries de mesures en laboratoire, mais aussi à la maintenance et à la mesure des solutions de nettoyage dans des systèmes spéciaux.
Marque: WTW™ 301254
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Cellules de conductivité | |
Électrode pH | |
Sonde de température intégrée |