Learn More
4-dodécyldiéthylénnétriamine, 80 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10659964
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Dodecyldiethylenetriamine
CAS 4182-44-9
% min. CAS 75.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 22°C
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 140°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 75% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C16H37N3
Formule linéaire CH3(CH2)11N(CH2CH2NH2)2
Indice de réfraction 1.4640 to 1.468
Numéro MDL MFCD00041897
Quantité 25 g
Synonyme 4-dodecyldiethylenetriamine, unii-vg94uin7ys, 1,2-ethanediamine, n-2-aminoethyl-n-dodecyl, n-2-aminoethyl-n-dodecyl-1,2-ethanediamine, vg94uin7ys, n1-2-aminoethyl-n1-dodecyl-1,2-ethanediamine, 1,2-ethanediamine, n1-2-aminoethyl-n1-dodecyl, n-2-aminoethyl-n-dodecylethylenediamine, bis 2-aminoethyl dodecyl amine, n'-2-aminoethyl-n'-dodecylethane-1,2-diamine
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,chloroform,benzene,toluene,,diethyl ether
Clé InChI BRNPMBFYMPUNSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCN(CCN)CCN
Nom IUPAC N’-(2-aminoéthyl)-N’-dodécyléthane-1,2-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 271.48
CID PubChem 77847
Poids de la formule 271.48
Pourcentage de pureté 80%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Dodecyldiethylenetriamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.