Learn More
4-(Diphénylamino)benzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15442289
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4181-05-9
Formule moléculaire C19H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 273.34
Numéro MDL MFCD00145131
Clé InChI UESSERYYFWCTBU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-diphenylamino benzaldehyde, 4-n,n-diphenylamino benzaldehyde, 4-diphenylaminobenzaldehyde, 4-diphenylamino-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-diphenylamino, 4-formyltriphenylamine, p-formyltriphenylamine, 4-n-phenylanilino benzaldehyde, p-diphenylaminobenzaldehyde, 4-n,n-diphenylamino-benzaldehyde
CID PubChem 77846
Nom IUPAC 4-(N-phénylanilino)benzaldéhyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Diphenylamino)benzaldehyde
Point de fusion 129°C to 133°C (literature)
Couleur Jaune
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 2732795
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 273.33
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide