Learn More
Isothiocyanate de 4-diméthylaminophényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
75.10€ - 298.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2131-64-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H10N2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 178.253 |
Numéro MDL | MFCD00041093 |
Clé InChI | HRDJPEMAGYHSJR-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 75047 |
Nom IUPAC | 4-isothiocyanato-N,N-diméthylaniline |
SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=S |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11312836
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09011.04 |
2 g |
75.10€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11322836
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09011.09 |
10 g |
298.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2131-64-8 | |
178.253 | |
HRDJPEMAGYHSJR-UHFFFAOYSA-N | |
4-isothiocyanato-N,N-diméthylaniline |
C9H10N2S | |
MFCD00041093 | |
75047 | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=S |
Spécification
4-Dimethylaminophenyl isothiocyanate | |
64°C to 70°C | |
Irritating | |
MFCD00041093 | |
388270 | |
4-dimethylamino phenyl isothiocyanate, 4-dimethylaminophenyl isothiocyanate, 4-n,n-dimethylamino phenyl isothiocyanate, p-dimethylamino phenyl isothiocyanate, benzenamine, 4-isothiocyanato-n,n-dimethyl, isothiocyanic acid, p-dimethylaminophenyl ester, p-n-dimethylamino phenyl isothiocyanate, 4-dimethylamino phenylisothiocyanate, benzenamine,4-isothiocyanato-n,n-dimethyl, isothiocyanic acid, p-dimethylamino phenyl ester | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=S | |
178.253 | |
178.25 |
2131-64-8 | |
152°C (6 mmHg) | |
C9H10N2S | |
UN2928 | |
Moisture sensitive | |
HRDJPEMAGYHSJR-UHFFFAOYSA-N | |
4-isothiocyanato-N,N-diméthylaniline | |
75047 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H310-H330-H314-H318
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301+H311-H314-H330-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, CORROSIVES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 218-360-4
missing translation for 'rtecsNumber' : NX8500000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only